Learn More
4-iodobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494833 1 g 1g
11404843 5 g 5g
11414843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12189.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-13-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
4-Iodobenzotrifluoride may be employed as substrate with electron-deficient aromatic ring, during Mizoroki-Heck reaction with acrylic acid, to afford 4-trifluoromethylcinnnamic acid. It undergoes aminocarbonylation in DMF using phosphoryl chloride to give N,N-dimethyl-(4-trifluoromethyl)benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Iodobenzotrifluorure peut être utilisé comme substrat avec un cycle aromatique déficient en électrons, pendant la réaction de Mizoroki-Heck avec l’acide acrylique, pour obtenir de l’acide 4-trifluorométhylcinnamique. Il subit une aminocarbonylation du DMF à l’aide du chlorure de phosphoryle et obtient du N,N-diméthyl-(4-trifluorométhyl)benzamide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-13-0
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00039398
Clé InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 67993
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzotrifluoride
Point de fusion -8°C
Densité 1.851
Point d’ébullition 68°C to 70°C (15 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 1 g
Beilstein 1944013
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 98%