Learn More
4-Iodobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388416
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388416 1 g 1g
11398416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17450.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39959-59-6 | C7H8IN | 233.052 g/mol
4-Iodobenzylamine is used to prepare 2-bromo-N-(4-iodo-benzyl)-acetamide in the presence of bromoacetyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Iodobenzylamine est utilisé pour préparer l’acétamide 2-bromo-N-(4-iodo-benzyl) en présence de bromure de bromoacétyle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à lʼair et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39959-59-6
Formule moléculaire C7H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 233.052
Numéro MDL MFCD00047933
Clé InChI KCGZGJOBKAXVSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl methanamine, 4-iodobenzylamine, 4-iodo-benzylamine, 4-iodobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-iodo, 1-4-iodophenyl methanamine, 4-iodophenyl methylamine, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, acmc-20a5sy, p-iodobenzylamine
CID PubChem 2737533
Nom IUPAC (4-iodophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzylamine
Point de fusion 46°C to 48°C
Point d’ébullition 113°C to 115°C (4 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 2689605
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 233.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..