Learn More
Chlorhydrate d’4-iodobenzylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324356 1 g 1g
11334356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19967.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59528-27-7 | C7H9ClIN | 269.51 g/mol
4-Iodobenzylamine hydrochloride is used to prepare cyclic amide by reacting with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonylcinnamate in the presence of triethylamine. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’4-iodobenzylamine est utilisé pour préparer l’amide cyclique en réagissant avec le méthyl 4-bromométhyl-3-méthoxycarbonylcinnamate en présence de triéthylamine. Il est également utilisé dans les industries pharmaceutiques, agrochimiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59528-27-7
Formule moléculaire C7H9ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 269.51
Numéro MDL MFCD04039324
Clé InChI GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk
CID PubChem 16217505
Nom IUPAC (4-iodophényl)méthanamine;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 275°C to 280°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3691299
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 269.51
Pourcentage de pureté 97%