Learn More
Chlorhydrate d’4-iodobenzylamine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Iodobenzylamine hydrochloride is used to prepare cyclic amide by reacting with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonylcinnamate in the presence of triethylamine. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate d’4-iodobenzylamine est utilisé pour préparer l’amide cyclique en réagissant avec le méthyl 4-bromométhyl-3-méthoxycarbonylcinnamate en présence de triéthylamine. Il est également utilisé dans les industries pharmaceutiques, agrochimiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodobenzylamine hydrochloride |
| Point de fusion | 275°C to 280°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3691299 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 269.51 |
| Pourcentage de pureté | 97% |