Learn More
Acétate de 4-iodobutyle, 96 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15474467 10 g 10g
15484467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31826.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242.056 g/mol
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de 4-iodobutyle est utilisé dans la préparation de l’iodure de tricyclohexyl(acétoxybutyle)-phosphonium, de l’iodure de tri-n-hexyl(acétoxybutyle)-phosphonium
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40596-44-9
Formule moléculaire C6H11IO2
Poids moléculaire (g/mol) 242.056
Numéro MDL MFCD00010664
Clé InChI FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade
CID PubChem 2733405
Nom IUPAC 4-acétate d’iodobutyle
SMILES CC(=O)OCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodobutyl acetate
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.61
Point d’ébullition 94°C to 95°C (5.5 mmHg)
Point d’éclair 91°C (196°F)
Formule linéaire CH3CO2(CH2)4I
Indice de réfraction 1.5115
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 242.05
Pourcentage de pureté 96%