Learn More
4-(iodométhyl)tétrahydro-2H-pyrane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13535030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13535030 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13535030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448700100
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
CAS 101691-94-5
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11IO
Quantité 10 g
Synonyme 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
Clé InChI MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCC1CI
Nom IUPAC 4-(iodométhyl)oxane
Poids moléculaire (g/mol) 226.05
CID PubChem 2795507
Poids de la formule 226.05
Pourcentage de pureté 97%