Learn More
4-Iodophénétole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410207
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410207 5 g 5g
11420207 25 g 25g
11430207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21644.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-08-1
Formule moléculaire C8H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 248.063
Numéro MDL MFCD00061124
Clé InChI VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
CID PubChem 220700
Nom IUPAC 1-Éthoxy-4-iodobenzène
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenetole
Point de fusion 26°C to 29°C
Point d’ébullition 133°C to 134°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 5 g
Beilstein 2042067
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 248.06
Pourcentage de pureté 97%