Learn More
4-Iodophénétole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420207
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420207 25 g 25g
11410207 5 g 5g
11430207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21644.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 699-08-1 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-08-1
Formule moléculaire C8H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 248.063
Numéro MDL MFCD00061124
Clé InChI VSIIHWOJPSSIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenetole, p-iodophenetole, 1-ethoxy-4-iodo-benzene, 4-ethoxyiodobenzene, 4-ethoxy-4-iodobenzene, benzene, 1-ethoxy-4-iodo, 4-iodophenyl ethyl ether, phenetole, p-iodo, p-ethoxyiodobenzene, ethyl 4-iodophenyl ether
CID PubChem 220700
Nom IUPAC 1-Éthoxy-4-iodobenzène
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenetole
Point de fusion 26°C to 29°C
Point d’ébullition 133°C to 134°C (19 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 25 g
Beilstein 2042067
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 248.06
Pourcentage de pureté 97%