Learn More
4-Iodophénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334709 5 g 5g
11455523 25 g 25g
11465523 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13455.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 4-iodophénol est un produit chimique utilisé dans les essais et les expériences d’imagerie par chimiluminescence, en tant qu’agents diagnostiques, afin de détecter les cellules cancéreuses chez les patients. Il est également utilisé dans la synthèse d’agonistes vers le récepteur œstrogène β. Également utilisé dans une large gamme d’applications industrielles de médicaments, ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux, tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques à cristaux liquides (LCD).
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-38-5
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Numéro MDL MFCD00002327
Clé InChI VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
CID PubChem 10894
ChEBI CHEBI:43521
Nom IUPAC 4-iodophénol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenol
Point de fusion 91°C to 95°C
Point d’ébullition 138°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1904544
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5036
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté ≥98%