Learn More
4-Iodophénol, TRC
Code produit 30137564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137564 50 g 50g
30004943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71751050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-38-5
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Synonyme p-Iodophenol, 1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl Iodide, 4-Iodophenol, NSC 91464, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
SMILES Oc1ccc(I)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Poids de la formule 219.9385