Learn More
4-Isocyanate d’iodophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352847 5 g 5g
11342847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16000.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15845-62-2 | C7H4INO | 245.019 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15845-62-2
Formule moléculaire C7H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 245.019
Numéro MDL MFCD00013875
Clé InChI KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl isocyanate, 4-iodophenylisocyanate, 1-iodo-4-isocyanato-benzene, p-iodophenylisocyanate, acmc-1bsbj, benzene,1-iodo-4-isocyanato
CID PubChem 3399787
Nom IUPAC 1-iodo-4-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenyl isocyanate
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’ébullition 84°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2716151
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 245.02
Pourcentage de pureté 97%