Learn More
Isothiocyanate de 4-iodophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363246 2 g 2g
11373246 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12583.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2059-76-9 | C7H4INS | 261.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2059-76-9
Formule moléculaire C7H4INS
Poids moléculaire (g/mol) 261.08
Numéro MDL MFCD00041091
Clé InChI SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
CID PubChem 74938
Nom IUPAC 1-iodo-4-isothiocyanatobenzène
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenyl isothiocyanate
Point de fusion 74°C to 78°C
Odeur Pungent
Quantité 2 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2412143
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 261.09
Pourcentage de pureté 97%