Learn More
Acide 4-iodophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368056
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368056 5 g 5g
11358056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13345.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
4-Iodophenylacetic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in suzuki coupling reaction transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-iodophénylacétique est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il sert également au transport de la réaction de couplage de Suzuki.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1798-06-7
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Numéro MDL MFCD00082985
Clé InChI FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
CID PubChem 137214
Nom IUPAC Acide 2-(4-iodophényl)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenylacetic acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 5 g
Beilstein 1940558
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 97%