Learn More
Acide 4-iodophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15249676 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15249676
Marque: Thermo Scientific Acros 450900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1798-06-7
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.05
Clé InChI FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
CID PubChem 137214
Nom IUPAC Acide 2-(4-iodophényl)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenylacetic acid
Point de fusion 140°C to 141.5°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodophenylacetic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.