Learn More
4-Iodophénylhydrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383686 1 g 1g
11393686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14806.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13116-27-3
Formule moléculaire C6H7IN2
Poids moléculaire (g/mol) 234.04
Numéro MDL MFCD00052688
Clé InChI IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
CID PubChem 704591
Nom IUPAC (4-iodophényl)hydrazine
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenylhydrazine
Point de fusion 99°C to 103°C
Quantité 1 g
Beilstein 742475
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 234.04
Pourcentage de pureté 95%