Learn More
4-Iodopyrazole, TRC
Code produit 30404031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404031 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404031 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI719470100G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodopyrazole
CAS 3469-69-0
Formule moléculaire C3 H3 I N2
Quantité 100 g
Synonyme 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole
Formule InChI InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1cn[nH]c1
Nom IUPAC 4-iodo-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 193.97
Poids de la formule 193.9341