Learn More
4-iodopyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407146 1 g 1g
11417146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25459.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15854-87-2 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15854-87-2
Formule moléculaire C5H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 205.00
Numéro MDL MFCD02093937
Clé InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
CID PubChem 609492
Nom IUPAC 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodopyridine
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 1 g
Beilstein 1594
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 205
Pourcentage de pureté 96%