Learn More
4-Iodopyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodopyrimidine |
| CAS | 31462-57-4 |
| Formule moléculaire | C4H3IN2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3IN2/c5-4-1-2-6-3-7-4/h1-3H |
| SMILES | IC1=CC=NC=N1 |
| Nom IUPAC | 4-iodopyrimidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.98 |
| Poids de la formule | 205.93 |