Learn More
4-iodotétrahydro-2H-pyran, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10690325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10690325 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10451823 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10690325 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29911CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 25637-18-7
Formule moléculaire C5H9IO
Poids moléculaire (g/mol) 212.03
Numéro MDL MFCD06797467
Clé InChI JTRNQTFTRDPITG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodotetrahydro-2h-pyran, 4-iodo-tetrahydro-2h-pyran, 4-iodotetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydropyran, 4-iodo-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodo, tetrahydro-4-iodo-2h-pyran, 4-iodanyloxane, 4-iodooxacyclohexane, 4-iodopentahydropyran
CID PubChem 2795506
Nom IUPAC 4-iodooxane
SMILES IC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodotetrahydro-2H-pyran
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.03
Pourcentage de pureté 95%