Learn More
4-iodotétrahydrothiopyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10368823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10368823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10368823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61911DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodotetrahydrothiopyran
CAS 281204-90-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C5H9IS
Numéro MDL MFCD09025908
Quantité 1 g
Synonyme 4-iodotetrahydrothiopyran, 4-iodotetrahydro-2h-thiopyran, 2h-thiopyran,tetrahydro-4-iodo
Clé InChI JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1CCSCC1
Nom IUPAC 4-iodothiane
Poids moléculaire (g/mol) 228.09
CID PubChem 18525911
Poids de la formule 228.09
Pourcentage de pureté 97%