Learn More
4-Iodotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417527 25 g 25g
11427527 100 g 100g
11437527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15631.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 4-Iodotoluène est utilisé dans une large gamme d’applications industrielles médicales ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques des écrans à cristaux liquides [LCD].
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-31-7
Formule moléculaire C7H7I
Poids moléculaire (g/mol) 218.037
Numéro MDL MFCD00001059
Clé InChI UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
CID PubChem 12207
Nom IUPAC 1-iodo-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Iodotoluene
Point de fusion 33°C to 35°C
Densité 1.678
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1903637
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 218.04
Pourcentage de pureté 98%