Learn More
4-Iodotoluène-d7, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Iodotoluene-D7 |
| CAS | 1039678-66-4 |
| Formule moléculaire | C7 D7 I |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-iodo-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Iodo-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Iodo-4-(trideuteriomethyl)-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Iodotoluene-d7, 4-Iodotoluene-D7, 1-Iodo-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H7I/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2,4,5-tétradeutéro-3-iodo-6-(triduutériométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.0781 |
| Poids de la formule | 225.0032 g/mol |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?