Learn More
Acide 4-isobutyl-alpha-méthylphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440067 5 g 5g
11430067 1 g 1g
11450067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20989.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.93€
    49.65€ / 5g
    Économisez 10.28€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 15687-27-1 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ibuprofen is useful as a nonsteroidal anti-inflammatory research chemical. Ibuprofen is reported to inhibit the netrophil-dependent edema response of rabbit skin to C5a/PGE23. NSAID that inhibits cyclooxygenase-1 and -2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ibuprofène est utile en tant que produit chimique de recherche anti-inflammatoire non stéroïdien. L’ibuprofène inhibe la réponse de l’œdème dépendant du nétrophile de la peau de lapin au C5a / PGE23. NSAID inhibant la cyclooxygénase-1 et -2.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol (25 mg/ml), le chloroforme (1:1), l’éther (1:2), l’acétone (1:1,5), les solutions aqueuses d’hydroxydes alcalins et de carbonates, le dichlorométhane, le méthanol (50 mg/ml) et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15687-27-1
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00010393
Clé InChI HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
CID PubChem 3672
ChEBI CHEBI:5855
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Point de fusion 75°C to 78°C
Point d’ébullition 157°C (4 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,4881
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethanol (25mg/ml),chloroform (1:1),ether (1:2),acetone (1:1.5),aqueous solutions of alkali hydroxides and carbonates,dichloromethane,methanol (50mg/ml),and ethyl acetate.
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid