Learn More
4’-Isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433334 50 g 50g
11443334 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433334 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10624.18
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4′-isobutylacétophénone est un produit de départ important utilisé dans la production de produits pharmaceutiques tels que l’ibuprofène. Il est également utilisé dans la recherche en protéomique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38861-78-8
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.259
Numéro MDL MFCD00027393
Clé InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
CID PubChem 93214
Nom IUPAC 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isobutylacetophenone
Densité 0.952
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 50 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1935275
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 176.27
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Isobutylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..