Learn More
4’-Isobutylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 4′-isobutylacétophénone est un produit de départ important utilisé dans la production de produits pharmaceutiques tels que l’ibuprofène. Il est également utilisé dans la recherche en protéomique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Isobutylacetophenone |
| Densité | 0.952 |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Indice de réfraction | 1.518 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 1935275 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. |
| Poids de la formule | 176.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |