Learn More
4'-Isobutylacétophénone, TRC
Code produit 17982295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982295 50 g 50g
17922405 1 g 1g
17912305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI78006550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38861-78-8
Formule moléculaire C12 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 176.25
Synonyme 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Imp. E (EP)
Nom IUPAC 1-[4-(2-méthylpropyl)phényl]éthanone
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isobutylacetophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Poids de la formule 176.1201
Pourcentage de pureté >95%