Learn More
Acide 4-isobutylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419367 1 g 1g
15429367 5 g 5g
15439367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52603.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153624-38-5 | C10H15BO2 | 178.038 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153624-38-5
Formule moléculaire C10H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.038
Numéro MDL MFCD01632198
Clé InChI YZSPHVWALUJQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isobutylphenylboronic acid, 4-isobutylbenzeneboronic acid, 4-isobutylphenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl boranediol, boronic acid, 4-2-methylpropyl phenyl, boronic acid,b-4-2-methylpropyl phenyl, 4-iso-butylphenylboronic acid, pubchem20832
CID PubChem 2773472
Nom IUPAC Acide [4-(2-méthylpropyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CC(C)C)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Isobutylbenzeneboronic acid
Point de fusion 117°C to 120°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.04
Pourcentage de pureté 98%