Learn More
Acide 4-isobutyramidobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489907 250 mg 250mg
15479907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15489907 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H53147.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire utile dans l’intermédiaire pharmaceutique. Les acides boroniques sont d’importants blocs de construction chimiques utilisés dans les réactions de couplage croisé. La capacité des acides boroniques à lier de façon réversible les groupes fonctionnels de diols a été utilisée pour la détection fluorescente des saccharides. Le composé Bortézomib utilise l’acide boronique pour son effet inhibiteur du protéasome.
Solubilité
Légèrement soluble (3,3 g/l) (25°C)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 874219-50-8
Formule moléculaire C10H14BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.036
Numéro MDL MFCD08235068
Clé InChI DBWRRIVRDITVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isobutyramidobenzeneboronic acid, 4-isobutyramidophenyl boronic acid, 4-isobutyramidophenylboronic acid, 4-isobutyramido benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-2-methyl-1-oxopropyl amino phenyl, 4-2-methylpropanamido phenylboronic acid, acmc-209qle, 4-isobutyramidophenyl boronicacid, 4-2-methylpropanamido phenyl boronic acid, 4-2-methylpropanoylamino phenyl boronic acid
CID PubChem 44119813
Nom IUPAC [4-(2-méthylpropanoylamino)phényl]boronique acide
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C)C)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Isobutyramidobenzeneboronic acid
Point de fusion 235°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly Soluble (3.3g/L) (25°C)
Poids de la formule 207.04
Pourcentage de pureté 98%