Learn More
4-Isobutyrylacétophénone, TRC
Code produit 30318864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318864 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318864 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18740025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Formule moléculaire C12 H14 O2
Quantité 25 mg
Synonyme 4-Isobutyrylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-acétylphényl)-2-méthylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Poids de la formule 190.0994