Learn More
4-isocyanato-1-méthyle-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10235334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10235334 250 mg -
10502865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45806CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 887922-92-1
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.187
Numéro MDL MFCD08690262
Clé InChI TVGVHXVLMROUII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 4-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-4-isocyanate, 1h-indole,4-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-yl isocyanate
CID PubChem 18525783
Nom IUPAC 4-isocyanato-1-méthylindole
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C21)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 97%