Learn More
4-isocyanato-1-méthyl-1H-pyrazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10391710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391710 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1174064-57-3 | C5H5N3O | 123.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1174064-57-3
Formule moléculaire C5H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 123.12
Numéro MDL MFCD14706124
Clé InChI TXMLNGHIFGKEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isocyanato-1-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 45790024
Nom IUPAC 4-isocyanato-1 -méthylpyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 203.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide, peut contenir une suspension fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .