Learn More
4-isocyanato-4-phényltétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10235764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235764 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10472824 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10235764 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69106CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 941717-02-8
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD11506354
Clé InChI HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
CID PubChem 33589534
Nom IUPAC 4-isocyanato-4-phényloxane
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%