Learn More
4-isocyanato-5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10770904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10770904 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10289622 1 g Flacon en verre ambré 1g
10192924 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10770904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15506CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 799283-97-9
Formule moléculaire C11H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 199.213
Clé InChI IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
CID PubChem 7164551
Nom IUPAC 4-isocyanato-5-méthyl-1-phénylpyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%