Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-isocyanatobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480286 250 mg 250mg
15439777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53003.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 380430-64-8 | C13H16BNO3 | 245.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-64-8
Formule moléculaire C13H16BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.085
Numéro MDL MFCD03411942
Clé InChI RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 2773474
Nom IUPAC 2-(4-isocyanatophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 162°C to 168°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 95%