Learn More
4-Isopropoxyaniline, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31449790
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449790 10 g
31446861 1 g
31444882 500 g
31437155 100 g
31440856 5 g
31446667 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31449790 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1137610g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropoxyaniline
CAS 7664-66-6
Formule moléculaire C9H13NO
Numéro MDL MFCD00059188
Quantité 10 g
SMILES NC1=CC=C(OC(C)C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Pourcentage de pureté 97%