Learn More
4-isopropoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445093 1 g 1g
11455093 5 g 5g
11465093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12760.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18962-05-5
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00052357
Clé InChI WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
CID PubChem 250077
Nom IUPAC 4-propan-2-yloxybenzaldéhyde
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropoxybenzaldehyde
Point d’ébullition 108°C to 110°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.547
Quantité 1 g
Beilstein 742921
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 97%