Learn More
4-isopropoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropoxybenzaldehyde |
| Point d’ébullition | 108°C to 110°C (5 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.547 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 742921 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 164.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |