Learn More
Acide 4-isopropoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499417 1 g 1g
15409427 5 g 5g
15419427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52675.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153624-46-5 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153624-46-5
Formule moléculaire C9H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 180.01
Numéro MDL MFCD03427051
Clé InChI CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
CID PubChem 3698726
Nom IUPAC Acide (4-propan-2-yloxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 97%