Learn More
(4-Isopropoxyphényl)hydrazine Hydrochlorhydrate, TRC
Code produit 30402092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402092 500 mg -
30394306 1 g 1g
30391821 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI918323500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104033-62-7
Formule moléculaire C9H14N2O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 202.68
Synonyme N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
Nom IUPAC (4-isopropoxyphényl)hydrazine hydrochlorhydrate
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 202.09