Learn More
Acide 4-isopropoxyphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropoxyphenylboronic Acid |
| CAS | 153624-46-5 |
| Formule moléculaire | C9H13BO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nom IUPAC | Acide (4-propan-2-yloxyphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.01 |
| Poids de la formule | 180.0958 |