Learn More
Chlorhydrate de 4-isopropyl-3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10304732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10304732 10 g 10g
10215314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10304732 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01749EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4534-11-6
Formule moléculaire C10H16ClN
Poids moléculaire (g/mol) 185.70
Numéro MDL MFCD00156562
Clé InChI VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
Nom IUPAC 3-méthyl-4-propan-2-ylaniline;hydrochlorure
CID PubChem 2796270
Poids de la formule 185.7
Pourcentage de pureté 95%