Learn More
4’-Isopropylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4'-Isopropylacetophenone is used as perfuming agents. It is also used as flavoring and fragrance agent. Indenes are yielded from the derivatives if this compound in one step synthesis using a heterogeneous catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4′-isopropylacétophénone est utilisé comme agents de parfumerie. Il est également utilisé comme aromatisant et agent de parfum. Les indènes sont obtenus à partir des dérivés si ce composé est en une étape de synthèse à l’aide d’un catalyseur hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Isopropylacetophenone |
| Densité | 0.97 |
| Point d’ébullition | 238°C |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2205694 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |