Learn More
4'-Isopropylacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone) |
| CAS | 645-13-6 |
| Formule moléculaire | C11 H14 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1045 |