Learn More
4'-Isopropylacétophénone, TRC
Code produit 30393426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393426 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8240655G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Formule moléculaire C11 H14 O
Quantité 5 g
Synonyme 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Poids de la formule 162.1045