Learn More
4-isopropylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10601915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10601915 10 g Flacon en verre 10g
10216090 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10601915 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174530100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-88-7
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007900
Clé InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
CID PubChem 7464
ChEBI CHEBI:43405
Nom IUPAC 4-propane-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63°C
Couleur Marron à marron-rouge
Densité 0.9890g/mL
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5420 to 1.544
Quantité 10 g
Beilstein 12, 1147
Merck Index 15, 2610
Gravité spécifique 0.989
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.