Learn More
4-isopropylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437606 100 g 100g
11427606 25 g 25g
11447606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14646.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-Isopropylaniline a été utilisée dans l’hydroamination du phénylacétylène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des acides forts. Sensible à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-88-7
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007900
Clé InChI LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
CID PubChem 7464
ChEBI CHEBI:43405
Nom IUPAC 4-propane-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylaniline
Point de fusion -63°C
Densité 0.989
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 100 g
Beilstein 1930544
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2620
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%