Learn More
4-Isopropylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropylaniline |
| CAS | 99-88-7 |
| Formule moléculaire | C9 H13 N |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-propane-2-ylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
| Poids de la formule | 135.1048 |