Learn More
4-Isopropylanisole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438806 25 g 25g
11448806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16970.14
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4132-48-3
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00015033
Clé InChI JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
CID PubChem 77783
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-propan-2-ylbenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylanisole
Densité 0.935
Point d’ébullition 212°C to 213°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 25 g
Beilstein 2080269
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 95%