Learn More
4-isopropylbenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10603522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10603522 5 g Flacon en verre 5g
10376111 100 g Flacon en verre 100g
10595861 500 g Flacon en verre 500g
10686174 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10603522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-03-2
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00006953
Clé InChI WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
CID PubChem 326
ChEBI CHEBI:28671
Nom IUPAC 4-propan-2-ylbenzaldéhyde
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9790g/mL
Point d’ébullition 234°C to 235°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5290 to 1.532
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2611
Gravité spécifique 0.979
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylbenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.