Learn More
4-isopropylbenzaldéhyde, technologie. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497886 25 g 25g
11407896 100 g 100g
11417896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14019.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-03-2
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00006953
Clé InChI WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
CID PubChem 326
ChEBI CHEBI:28671
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzaldehyde
Densité 0.979
Point d’ébullition 234°C to 235°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 25 g
Beilstein 636547
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,2621
Nom IUPAC 4-(propan-2-yl)benzaldéhyde
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique